Learn More
R&D Systems™ Human CXCL4/PF4 (NP_002610.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CXCL4/PF4 |
| Numéro d’adhésion | NP_002610.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 5196 |
| Alias de gène | chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |