Learn More
Beschreibung
La lignée cellulaire CXCR5 KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 19 pb dans l'exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |