Learn More
Abcam Lignée cellulaire A549 CYP24A1 humaine knockout
Code produit 32157705 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157705 1 000 000 de cellules 1 pièce
32141545 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157705 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2737351000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
CYP24A1 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu par CRISPR/Cas9 X = 1 bp suppression Décalage de cadre : 98 %. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander seulement k...
CYP24A1 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue par CRISPR/Cas9 X = 1 bp Décalage de cadre : 98 %. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules