Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293 humaine avec inactivation du gène DDX17
Code produit 32157861 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157861 1 000 000 de cellules 1 pièce
32155878 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157861 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2617211000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
DDX17 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération et Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9 X = insertion de 1 pb. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO...
Lignée cellulaire DDX17 KO disponible à la commande. Invalidation validée par séquençage de nouvelle génération et Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, X = insertion de 1 pb. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules