Learn More
Gibco™ Ensemble de cytokines pour cellules dendritiques humaines, PeproTech®
Code produit 17813703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17813703 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17813703 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HDC
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le kit de cytokines pour cellules dendritiques humaines contient les composants clés nécessaires à la culture de cellules dendritiques humaines.
L'IL-4 est une cytokine pléiotrope qui régule diverses réponses des cellules T et B, notamment la prolifération cellulaire, la survie et l'expression génique. Produite par les mastocytes, les lymphocytes T et les cellules stromales de la moelle osseuse, l'IL-4 régule la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en lymphocytes Th2 auxiliaires.
Le GM-CSF est un facteur de croissance hématopoïétique qui stimule le développement des neutrophiles et des macrophages et favorise la prolifération et le développement des cellules progénitrices érythroïdes mégacaryocytaires et éosinophiles précoces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Dosage fonctionnel
Type de produit Ensemble de cytokines des cellules dendritiques
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 100 μg IL-4 humaine (cat. n° 200-04-100 UG), 100 μg GM-CSF humain (Cat. No. 300-03-100 UG)
Espèces Humaine