missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DGCR6 Full-length ORF (NP_005666.2, 1 a.a. - 220 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Code produit 16154688
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16154688 10 μg 10µg
16164688 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16154688 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00008214P01.10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

DiGeorge syndrome, and more widely, the CATCH 22 syndrome, are associated with microdeletions in chromosomal region 22q11.2. The product of this gene shares homology with the Drosophila melanogaster gonadal protein, which participates in gonadal and germ cell development, and with the gamma-1 subunit of human laminin. This gene is a candidate for involvement in DiGeorge syndrome pathology and in schizophrenia. [provided by RefSeq]

Sequence: MERYAGALEEVADGARQQERHYQLLSALQSLVKELPSSFQQRLSYTTLSDLALALLDGTVFEIVQGLLEIQHLTEKSLYNQRLRLQNEHRVLRQALRQKHQEAQQACRPHNLPVLQAAQQRELEAVEHRIREEQRAMDQKIVLELDRKVADQQSTLEKAGVAGFYVTTNPQELMLQMNLLELIRKLQQRGCWAGKAALGLGGPWQLPAAQCDQKGSPVPP

Spécification

Numéro d’adhésion NP_005666.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 8214
Poids moléculaire 51.4kDa
Nom DGCR6 (Human) Recombinant Protein (P01)
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Immunogène MERYAGALEEVADGARQQERHYQLLSALQSLVKELPSSFQQRLSYTTLSDLALALLDGTVFEIVQGLLEIQHLTEKSLYNQRLRLQNEHRVLRQALRQKHQEAQQACRPHNLPVLQAAQQRELEAVEHRIREEQRAMDQKIVLELDRKVADQQSTLEKAGVAGFYVTTNPQELMLQMNLLELIRKLQQRGCWAGKAALGLGGPWQLPAAQCDQKGSPVPP
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Nom usuel DGCR6
Symbole de gène(s) DGCR6
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.