Learn More
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143688 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32143688 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2588431Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DGUOK (dGK) knockout HEK-293T