Learn More
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32157949 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32157949 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2588471Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa