Learn More
Invitrogen™ Human Dopaminergic Neuron Immunocytochemistry Kit
Code produit 15994194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
Conditionnement:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15994194 40 réactions 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15994194 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A29515
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Le kit d’immunocytochimie des neurones dopaminergiques humains permet de réaliser une analyse optimale basée sur les acquisitions des trois principaux marquages de différenciation neurale : OTX2, FoxA2, et tyrosine hydroxylase (TH).
Ce kit d’immunocytochimie (ICC) haute performance comprend un ensemble complet d’anticorps primaires et secondaires, une coloration d’ADN nucléaire et des tampons préfabriqués pour optimiser vos expériences de coloration.
Avantages du kit d’immunocytochimie des neurones dopaminergiques humains :
• Confirmer l’expression des principaux marquages cellulaires avec des anticorps hautement spécifiques
• Obtenir plus d’informations par échantillon en mesurant plus d’un marquage à la fois
• Générer de belles images multiplexées avec un minimum d’efforts
• Gagner du temps et éviter de perdre des cellules en supprimant les étapes de lavage inutiles de votre protocole de coloration
• Traiter les échantillons en toute confiance en utilisant un ensemble complet et optimisé de réactifs pour ICC
Confirmer l’expression des principaux marquages cellulaires
Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés et validés pour assurer de hautes performances durant les analyses d’ICC des cellules progénitrices de la base et des neurones dopaminergiques. OTX2 et FoxA2 sont des marquages nucléaires essentiels tandis que TH est un marquage cytoplasmique important.
Obtenir plus d’informations par échantillon
Les combinaisons d’anticorps inclus dans le kit ont été conçues pour permettre de procéder à l’évaluation spécifique et simultanée de deux marquages à la fois (p. ex., OTX2 et FoxA2, puis FoxA2 et TH) et à la coloration de l’ADN nucléaire afin de vous aider à gagner du temps et à économiser des échantillons précieux.
Générer de belles images multiplexées
Obtenues grâce aux performances supérieures des colorants Alexa Fluor™ lumineux et photostables, ce kit permet d’acquérir de belles images multiplexées montrant l’expression des principaux marquages de différenciation neurale en utilisant des ensembles de filtres bleus, verts et orange/rouges couramment disponibles.
Supprimer les étapes de lavage inutiles
Le but de la méthode simplifiée recommandée avec ce kit et de supprimer les étapes de lavage inutiles existantes dans les protocoles d’ICC standard. Cela permet ainsi de gagner du temps et de réduire le risque de perte cellulaire pendant le protocole de coloration. Les seules mesures de lavages nécessaires sont celles après incubation avec des anticorps primaires et secondaires.
Traiter les échantillons en toute confiance
Un ensemble optimisé de tampons préfabriqués de fixation, de perméabilisation, de blocage et de lavage qui vous permet de vous concentrer sur les réponses à vos questions scientifiques plutôt que de passer votre temps à préparer des réactifs et à évaluer leur compatibilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 40 réactions
Contenu et stockage
  • 10 μl d’OT de chèvre anti-humain x 2 (2 000 X)
  • 10 μl de FoxA2 de souris anti-humain (1 000 X)
  • 10 μl de tyrosine hydroxylase de lapin anti-humain (1 000 X)
  • 20 μl d’Alexa Fluor 488 d’âne anti-IgG de chèvre (250 X)
    • 20 μl d’Alexa Fluor 488 d’âne anti-IgG de lapin (250 X)
    • 20 μl d’Alexa Fluor 555 d’âne anti-souris (250 X)
    • 20 μl d’Alexa Fluor 594 d’âne anti-souris (250 X)
    • 1 flacon de réactif ReadyProbes de cellule fixe NucBlue (1 X)
    • 10 ml de solution fixative (1 X)
    • 10 ml de solution de perméabilisation (1 X)
    • 20 ml de solution de blocage (1 X)
    • 20 ml de tampon de lavage (10 X)
      Conserver entre -20°C et +4°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit Kit d’immunocytochimie