missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ELOA2 (aa 305-384) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30181226
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30181226 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30181226 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP98286

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (36%), Rat (36%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60392 (PA5-60392. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene encodes the transcriptionally active subunit of the SIII (or elongin) transcription elongation factor complex, which also includes two regulatory subunits, elongins B and C. This complex acts to increase the rate of RNA chain elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites along the DNA template. Whereas a related protein with similar function, elongin A, is ubiquitously expressed, the encoded protein is specifically expressed in the testis, suggesting it may have a role in spermatogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q8IYF1
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 51224
Nom Human ELOA2 (aa 305-384) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène EloA2; Elongin-A2; HsT832; RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A2; TCEB3B; TCEB3L; transcription elongation factor (SIII) elongin A2 elongin A2; transcription elongation factor B polypeptide 3 B; transcription elongation factor B subunit 3 B
Nom usuel ELOA2
Symbole de gène(s) ELOA2
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence QKRPQHSHSNKKRPSLDGRDPGNGTHGLSPEEKEQLSNDRETQEGKPPTAHLDRTSVSSLSEVEEVDMAEEFEQPTLSCE
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.