Learn More
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32153694 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32153694 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2631871Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human EMC2 (TTC35) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: EMC2 (TTC35) knockout HeLa