missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human EMP3 ELISA Kit (Colorimetric)

Code produit 30056550
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30056550 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30056550 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP331539

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 0.312 - 20 ng/mL (example only; lot dependent)
Sensibilité du dosage 0.099 ng/mL (example only; lot dependent)
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Tissue Homogenates, Cell Lysates, Biological Fluids
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 2014
Symbole de gène(s) EMP3
Quantité 1 kit
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Prostate Cancer
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonyme EMP-3, epithelial membrane protein 3, HNMP-1, Protein YMP, YMPHematopoietic neural membrane protein 1
Cible Human
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.