Description
SFM endothélial humain
Le SFM pour cellule endothéliales humaines est un milieu de croissance de base sans sérum développé pour soutenir l’isolement et l’expansion des cellules endothéliales artérielles et veineuses ombilicales humaines (1 à 4). Le milieu nécessite une supplémentation en bFGF (20 ng / ml), EGF (10 ng / ml) et fibronectine plasmatique humaine (10 μg / ml). Contient de la L-glutamine.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HUAEC, HUVEC |
| Type de cellule | Cellules endothéliales |
| Classification | Sans sérum, Serum-free, Chemically-defined |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | No Antibiotics |
| Afficher plus |