missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human ErbB2/Her2 DuoSet ELISA
Description
The Human ErbB2/Her2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ErbB2/Her2.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 54.70 - 3500pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Format du kit d’immunoessai | 96-well Strip Plate |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 2064 (Human); 13866 (Mouse); 24337 (Rat) |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?