Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec inactivation du gène ETS2
Code produit 32155433 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32155433 1 000 000 de cellules 1 pièce
32142622 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32155433 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2749451000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lignée cellulaire TERT KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Délétion à 63 pb (allèle 1) et insertion de 1 pbb. après Lys168 (allèle 2) de la protéine WT, Knockout. Pour commander à la fois les cellules témoins knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 C...
Lignée cellulaire TERT KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Délétion à 63 pb (allèle 1) et insertion à 1 pb après Lys168 (allèle 2) de la protéine WT, Knockout. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules