Learn More
R&D Systems™ Human FAM237A/NPGL (NP_001096129.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Expression | FAM237A/NPGL |
| Numéro d’adhésion | NP_001096129.1 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 559 bp |
| Identification génétique (Entrez) | 200726 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?