missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FENS1 (aa 341-392) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30204538
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30204538 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30204538 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP110069

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-145224 (PA5-145224. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The FYVE domain mediates the recruitment of proteins involved in membrane trafficking and cell signaling to phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P)-containing membranes. This gene encodes a protein which contains a single FYVE domain and multiple WD40 repeats. This protein is localized to endosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q8IWB7
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 57590
Nom Human FENS1 (aa 341-392) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène 1700013B03Rik; 1700120F24Rik; FENS1; FENS-1; FYVE domain-containing protein localized to endosomes 1; Jr1; KIAA1435; MGC137087 protein; mKIAA1435; Phosphoinositide-binding protein 1; phosphoinositide-binding protein SR1; WD repeat and FYVE domain containing 1; WD repeat and FYVE domain-containing protein 1; WD40 and FYVE domain containing 1; WD40- and FYVE domain-containing protein 1; WDF1; Wdfy1; ZFYVE17; zgc:101764; zgc:101764 protein; zgc:109909; zinc finger FYVE domain-containing protein 17
Nom usuel FENS1
Symbole de gène(s) WDFY1
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence VRVCDSCYDSIKDEDRTSLATFHEGKHNISHMSMDIARGLMVTCGTDRIVKI
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.