Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum de fibronectine humaine eBioscience™
Description
Includes
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps polyclonal dirigé contre la fibronectine humaine
- Anticorps polyclonal anti-fibronectine humaine conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon de fibronectine humaine lyophilisé, 40 ng/ml après reconstitution
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Colorant rouge
- Films adhésifs
Le test ELISA pour fibronectine humaine quantifie la fibronectine humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la fibronectine humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la fibronectine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La fibronectine est un dimère lié au disulfure avec une plage de poids moléculaire de 230 à 250 kDa. Dans la matrice extracellulaire de plusieurs tissus et récipients conjonctifs, la fibronectine est présente comme une protéine insoluble qui est largement réticulée par des liaisons disulfures interchaînes formant des polymères de masse moléculaire élevée. La fibronectine est plus abondante pendant le développement embryonnaire et le remodelage des tissus. La fibronectine est également présente à des concentrations élevées sous forme de protéine plasmatique soluble. La fibronectine est organisée comme une série linéaire de modules répétitifs qui forment des domaines d’interaction avec la fibronectine elle-même, d’autres composants de la matrice (p. ex. le collagène et l’héparine) et des récepteurs sur les cellules (p. ex. les intégrines). La fibronectine est présente sous une forme dimère soluble dans le plasma et sous une forme dimère ou multimérique à la surface cellulaire et dans la matrice extracellulaire. La fibronectine est impliquée dans les processus d’adhérence et de migration cellulaires, notamment l’embryogenèse, la cicatrisation des plaies, la coagulation sanguine, la défense de l’hôte et les métastases. La fibronectine a été impliquée dans le développement du carcinome dans le cancer du poumon. De plus, l’expression de la fibronectine est augmentée, en particulier dans le cas du cancer du poumon non à petites cellules. L’adhérence des cellules de carcinome du poumon à la fibronectine améliore la tumorgenecity et confère une résistance à l’apoptose induite par des agents chimiothérapeutiques standard. Le gène codant la fibronectine a trois régions soumises à un épissage alternatif, avec le potentiel de produire 20 variantes de transcription différentes. Cependant, la nature pleine longueur de certaines variantes de fibronectine n’a pas été déterminée.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02751 |
| Plage de dosage | 0,31-20,0 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Supernatant, Urine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 2335 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche