missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Ficolin-2 ELISA Kit
Description
Human Ficolin-2 quantitates human Ficolin-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-2.
La L-Ficoline (Ficoline-2) est une molécule de reconnaissance de modèle d’immunité innée qui se trouve dans le sérum humain. La L-Ficoline se lie à des profils moléculaires distincts associés aux pathogènes (PAMP), tels que les glucides (GlcNAc), l’acide lipoteichoïque et les groupes acétylés, facilitant ainsi la phagocytose et l’activation du complément par la voie lectine en utilisant les mêmes protéases sérines que la lectine (MBL) appelée MASP ((MBL) associée à la sérine.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Protéine de liaison de l’élastine de 37 kDa ; protéine de domaine 2 contenant du collagène/fibrinogène ; EBP-37 ; FCN2 ; FCNL ; ficoline (domaine collagène/fibrinogène contenant de la lectine) 2 (hucoline) ; ficoline 2 ; ficoline B ; ficoline-2 ; Ficoline-B ; Ficoline-bêta ; Hucoline ; L-ficoline ; P35 ; RP11-263F Lectine sérique p35 |
| Plage de dosage | 0,123 à 30 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,12 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q15485 |
| Symbole de gène(s) | FCN2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?