Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec invalidation du gène FLAD1
Code produit 32141160 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32141160 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32141160 Supplier Abcam Supplier No. ab2666992x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La lignée cellulaire FLAD1 KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à l’utilisation de CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 1 pb dans l’exon 3. Pour commander à la fois les cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules knockout : sélectionnez ...
La lignée cellulaire FLAD1 KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 1 pb dans l'exon 3. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules