Learn More
Abcam Lignée cellulaire U-87 MG par FMR1 humaine knockout
Code produit 32157798 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157798 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32140654 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157798 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3066642x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire FMR1 invalidée disponible à la commande. Invalidation validée par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon.
Lignée cellulaire FMR1 KO disponible à la commande. Invalidation validée par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Ce produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules