Learn More
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143116 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32143116 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2632031Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa