Description
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Spécification
Spécification
| Type de livraison | Tube simple, séché vers le bas |
| Format | Solide |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrométrie de masse |
| Description | Amorce PCR/SEQ sens, 25 nmole, solide, purification dessalée, ID d’amorce Hs00196555_CE, rendement spécifique minimal de 8 nmole, option de queue 5' pour amorce sans queue, espèce humaine, tube unique, livré dans un tube unique, séché, utilisé pour la PCR et les réactions de séquençage cyclique |
| Type de produit | Amorce PCR/SEQ sens |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Humaine |
| Méthode de purification | Dessalée |
| Pureté | Dessalée |
| Primer | Amorce sens PCR/SEQ |
| Quantité | 25 nmol |
| Afficher plus |