Learn More
Applied Biosystems™ Human, Forward Primer, HPLC
Code produit 15594364 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15594364 50 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15594364 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A15631
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Amorce sens humaine, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Description Amorce sens humaine HPLC, 50 nmole, solide, pour PCR et séquençage de suspension
Type de produit Amorce sens humaine HPLC
Primer Amorce sens
Quantité 50 nmol
Qualité HPLC
À utiliser avec (application) Pour le séquençage PCR et Sanger
Forme Solide