Learn More
Applied Biosystems™ Human GAPD (GAPDH) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Code produit 10279764 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
125 réactions
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10279764 125 réactions 1 pièce
10279233 500 réactions 1 pièce
10249674 2500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279764 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4333764T
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Témoin endogène humain GAPD (GAPDH) (sonde FAM™ / MGB, sans limite de l’amorce)
Le contrôle endogène de la GAPD humaine (GAPDH) Applied Biosystems™ (colorant FAM™ ⁄ sonde MGB, non-amorces limitées) est conçu comme un contrôle endogène. Lorsqu’il est utilisé avec d’autres dosages d’expression génétique TaqMan™, il permet la quantification de l’expression génétique relative dans des échantillons d’ADNc. La sonde est marquée avec le colorant 6FAM™, la sonde MGB et les amorces ne sont pas limitées. Peut être utilisé pour les réactions de PCR multiplexes ou uniplexes. Le contrôle endogène est à utiliser avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ inventoriés et non inventoriés, les dosages d’expression génétique personnalisés TaqMan™ et⁄ou les amorces et les sondes TaqMan™ personnalisées.
Détails du dosage :
Symbole de gène(s) : Analyse GAPDH
RefSeq : NM_002046,3
Emplacement de la sonde sur l’exon : 3
Taille de l’amplicon : 122
ID de dosage TaqMan correspondant : HS99999905_m1
Contrôles endogènes TaqMan™
Ne passez plus des mois à concevoir, formuler et tester les dosages grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, à utiliser comme contrôles de quantification de l’expression génétique. Cette collection pratique d’ensembles de sondes et d’amorces préconçues vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN dans une réaction.
Solution complète pour l’expression génétique quantitative
Vous n’arrivez pas à choisir les contrôles à utiliser pour quantifier l’expression génétique — même avec des informations détaillées sur les systèmes biologiques ? Désormais, grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, vous pouvez éviter de tâtonner lors de la sélection des contrôles pour la plupart des gènes eucaryotes, humains, de souris et de rat courants.
Simple à utiliser
Tous les composants des contrôles endogènes TaqMan™ font l’objet d’un contrôle qualité, sont formulés en un seul mélange 20X et subissent des tests fonctionnels. Les contrôles sont non seulement simples à utiliser, mais ils sont également complètement compatibles avec les conditions universelles de la RT-PCR en deux étapes. Il vous suffit d’ajouter le Master Mix pour PCR universe TaqMan™ (avec ou sans AmpErase™ UNG) et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression génétique sensibles, reproductibles et véritablement quantitatives sur les instruments Applied Biosystems, y compris les systèmes de PCR en temps réel 7900 HT, 7300, 7500 et les systèmes de détection de séquences 7000 et 7700.
Offre flexible
Nous fabriquons chaque contrôle endogène à l’aide de notre chimie de nucléase 5’ éprouvée. Pour un maximum de flexibilité, vous pouvez choisir entre deux colorants rapporteurs et deux absorbeurs, comme suit :
  • Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant FAM™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (900 nM chacune)
  • Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
  • Une sonde TAMRA™ marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
    Choisir le bon contrôle endogène
    Les contrôles endogènes peuvent normaliser les niveaux d’expression des gènes cibles en corrigeant les différences de quantité d’ADNc chargé dans les puits de la réaction de PCR. Pour optimiser les résultats, vérifiez que le contrôle endogène est exprimé de manière homogène dans l’ensemble d’échantillons à tester. L’expression du contrôle endogène doit être uniforme dans tous les échantillons de l’étude. Pour le multiplexage, assurez-vous que le niveau d’expression génétique du contrôle endogène est supérieur à celui de la cible.
    PCR multiplexe vs. PCR uniplexe
    Tous les contrôles endogènes TaqMan™ qui contiennent des sondes marquées au colorant rapporteur VIC™ sont limités par des amorces. Ceci permet le multiplexage des contrôles endogènes TaqMan™ avec les dosages d’expression génétique cibles, à condition que le gène de contrôle soit exprimé plus abondamment que le gène cible. Tous les contrôles endogènes TaqMan™ contenant des sondes marquées au colorant rapporteur FAM™ ne sont pas limités par des amorces et ne sont pas destinés au multiplexage.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 20X
    Numéro d’adhésion NM_002046.3
    Taille de l’amplicon 122
    Contenu et stockage Kit(s) d’amorce-sonde de contrôle
    Méthode de détection Amorce-sonde
    Forme Liquide
    Format Tube
    Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
    Symbole de gène(s) Analyse GAPDH
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits FAM, TaqMan
    Quantité 125 réactions
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Espèces Humaine
    Cible Analyse GAPDH
    À utiliser avec (application) Expression génétique
    Nbre de réactions 125 réactions