Learn More
R&D Systems™ Human GDF-11/BMP-11 (NP_005802.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | GDF-11/BMP-11 |
| Numéro d’adhésion | NP_005802.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 10220 |
| Alias de gène | BMP11, BMP-11, BMP-11 BMP11Bone morphogenetic protein 11, GDF11, GDF-11, growth differentiation factor 11, growth/differentiation factor 11 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |