Learn More
R&D Systems™ Human GFAP (NP_002046.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | GFAP |
| Numéro d’adhésion | NP_002046.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 2670 |
| Alias de gène | ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |