Learn More
R&D Systems™ Human GGCX (NP_000812.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | GGCX |
| Numéro d’adhésion | NP_000812.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 2677 |
| Alias de gène | EC 4.1.1.90, gamma-glutamyl carboxylaseFLJ26629, GC, Peptidyl-glutamate 4-carboxylase, Vitamin K gamma glutamyl carboxylase, vitamin K-dependent gamma-carboxylase, VKCFD1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |