Learn More
R&D Systems™ Human GGT1 (NP_001275762.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | GGT1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001275762.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 2678 |
| Alias de gène | CD224, CD224 antigen, D22S672, D22S73, D22S732, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-glutamyltransferase 1MGC96904, gamma-glutamyltranspeptidase 1, GGT, GGT 1, GGT-1, GGTD, GGTMGC96963, glutamyl transpeptidase, GTG, MGC96892 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |