Learn More
R&D Systems™ Human Glypican 6 (NP_005699) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | NP_005699 |
| Identification génétique (Entrez) | 10082 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |