Description
La lignée cellulaire GNAI1 KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à l'utilisation de CRISPR/Cas9, homozygote : insertion à 13 pb dans l'exon 3. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Specifications
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |