Learn More
R&D Systems™ Human GPD1L (NP_055956.1) VersaClone cDNA
Code produit 18701037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18701037 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18701037 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.77€
    289.80€ / 10µg
    Économisez 35.97€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Expression GPD1L
Numéro d’adhésion NP_055956.1
Identification génétique (Entrez) 23171
Alias de gène EC 1.1.1, EC 1.1.1.8, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like protein, GPD 1 L, KIAA0089, KIAA0089GPD1-L
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg