Learn More
R&D Systems™ Human GPR89A (NP_001091081.1) VersaClone cDNA
Code produit 18794027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18794027 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18794027 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Spécification
Expression GPCR GPR89
Numéro d’adhésion NP_001091081.1
Identification génétique (Entrez) 653519
Alias de gène FLJ10492, FLJ11696, FLJ36909, FLJ79270, G protein-coupled receptor 89 A, Golgi pH regulator A, GPHR, GPHRA, GPR89, GPR89B, MGC688, MGC87324, protein GPR89, Protein GPR89A, Putative MAPK-activating protein PM01, Putative NF-kappa-B-activating protein 90, SH120, UNQ192
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg