Learn More
Gibco™ Human Growth Hormone, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human Growth Hormone is a 22.1 kDa, single, non-glycosylated polypeptide chain containing 191 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | P01241 |
| À utiliser avec (application) | Control, Bioactivity |
| Formule | Protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 2688 |
| Poids moléculaire | 22.1 kDa |
| Nom | Human Growth Hormone, Animal-Free |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.