Learn More
Gibco™ Human Growth Hormone Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human Growth Hormone is a 22.3 kDa, single, non-glycosylated polypeptide chain containing 192 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01241 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 2688 |
| Poids moléculaire | 22.3 kDa |
| Nom | Human Growth Hormone |
| Quantité | 250 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |