Learn More
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor
Spécification
Spécification
| CAS | 83930-13-6 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 5039.65 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 25 mg/mL (4.96 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonyme | Growth Hormone Releasing Factor human |