Learn More
Invitrogen™ Human GSTM1 ELISA Kit
Description
L’GSTM1 humain quantifie l’GSTM1 humain dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’GSTM1 humaine naturelle et recombinante.
Les formes cytosoliques et liées à la membrane de la glutathione S-transférase sont codées par deux familles de supergènes distinctes. À l’heure actuelle, huit classes distinctes des glutathione S-transférase cytoplasmiques de mammifères solubles ont été identifiées : alpha, kappa, mu, oméga, pi, Sigma, theta et zeta. Ce gène code une glutathione S-transférase qui appartient à la classe mu. La classe d’enzymes mu agit dans la détoxification des composés électrophiles, y compris les carcinogènes, les médicaments thérapeutiques, les toxines environnementales et les produits du stress oxydatif, par conjugaison avec la glutathione. Les gènes qui codent la classe d’enzymes mu sont organisés en un groupe de gènes sur le chromosome 1p13. 3 et sont connus pour être hautement polymorphes. Ces variations génétiques peuvent modifier la sensibilité d’un individu aux agents cancérigènes et toxines, ainsi que la toxicité et l’efficacité de certains médicaments. Des mutations de l’allèle nul de ce gène de classe mu ont été associées à une augmentation de plusieurs cancers, probablement en raison d’une sensibilité accrue aux toxines et aux carcinogènes présents dans l’environnement. Les multiples isoformes protéiques sont codées par des variantes de transcript de ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | glutathione S-alkyltransférase ; glutathione S-aralkyltransférase ; glutathione S-aryltransférase ; glutathione S-transférase GT8.7 ; glutathione S-transférase M1 ; Glutathione S-transférase Mu 1 ; glutathione S-transférase Yb-1 ; sous-unité Yb-1 de glutathione S-transférase ; glutathione S-transférase, mu 1 ; glutathione-S-transférase mu type 1 (Yb1) ; glutathione-S-transférase, mu 1 ; glutathione-S-transférase, mu type 1 (Yb1) ; GST1-1 ; GST 3-3 ; GST classe mu 1 ; sous-unité GST HB 4 ; GST Yb1 ; GST1 ; GSTA3 ; Gstb1 ; Gstb-1 ; GSTM1 ; GSTM1-1 ; GSTM1a-1 A ; GSTM1b-1 b ; GTH4 ; GTM1 ; H-B ; sous-unité HB 4 ; MU ; MU-1 ; pmGT10 ; S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase |
| Plage de dosage | 2 à 500 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 2 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P09488 |
| Symbole de gène(s) | GSTM1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.