Learn More
R&D Systems™ Human HAPLN1 (NP_001875.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | HAPLN1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001875.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 1404 |
| Alias de gène | Cartilage link protein, Cartilage-link protein, Cartilage-linking protein 1, CRTL1, CRTL1cartilage linking protein 1, hyaluronan and proteoglycan link protein 1, Proteoglycan link protein |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |