Learn More
R&D Systems™ Human HAT (NP_004253.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D |
| Numéro d’adhésion | NP_004253.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 9407 |
| Alias de gène | airway trypsin like protease, Airway trypsin-like protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, HAT, MGC150587, MGC150588, TMPRSS11D, transmembrane protease serine 11D, transmembrane protease, serine 11D |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |