Learn More
Gibco™ Kit de cytokines pour l'expansion des cellules souches hématopoïétiques humaines (IL-3), PeproTech®
Code produit 17833723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17833723 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17833723 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HHSC3
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Le kit de cytokines d’expansion des cellules souches hématopoïétiques humaines contient les composants clés requis pour les cellules souches hématopoïétiques humaines ex vivo.
Le ligand Flt3 est un facteur de croissance qui régule la prolifération des cellules hématopoïétiques précoces. À lui seul, il ne stimule pas la prolifération des cellules hématopoïétiques précoces, mais agit en synergie avec d'autres facteurs de croissance hématopoïétiques et interleukines pour induire la croissance et la différenciation.
Le SCF est un facteur de croissance hématopoïétique qui exerce son activité en signalant via le récepteur c-Kit. SCF et c-Kit sont essentiels à la survie, à la prolifération et à la différenciation des cellules hématopoïétiques engagées dans les lignées des mélanocytes et des cellules germinales. Le SCF humain présente une faible activité sur les cellules murines, tandis que le SCF murin et de rat est pleinement actif sur les cellules humaines.
La TPO est un facteur de croissance spécifique à une lignée cellulaire, produit dans le foie, les reins et les muscles squelettiques. Il stimule la prolifération et la maturation des mégacaryocytes et favorise l'augmentation des taux circulants de plaquettes in vivo.
L'IL-6 est un facteur de croissance hématopoïétique qui favorise la survie, la différenciation et la prolifération des cellules progénitrices engagées des lignées mégacaryocytaire, granulocytaire-macrophagique, érythroïde, éosinophile, basophile et mastocytaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Dosage fonctionnel
Type de produit Pack de cytokines pour l'expansion des cellules souches
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 100 μg Ligand Flt3 humain (cat. n° 300-19-100 UG), 100 μg SCF humain (réf. 300-07-100 UG), 100 μg TPO humaine (cat. n° 300-18-100 UG), 10 μg IL-3 humaine (cat. n° 200-03-10 UG)
Espèces Humaine