Learn More
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 5 (NP_005465.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | HDAC5 |
| Numéro d’adhésion | NP_005465.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 10014 |
| Alias de gène | Antigen NY-CO-9, EC 3.5.1.98, FLJ90614, HD5, histone deacetylase 5, KIAA0600, NY-CO-9 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |