missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HMGB2 (aa 164-187) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30208069
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30208069 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30208069 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP103150

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62773 (PA5-62773. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

HMGB2 encodes a member of the non-histone chromosomal high mobility group protein family. The proteins of this family are chromatin-associated and ubiquitously distributed in the nucleus of higher eukaryotic cells. In vitro studies have demonstrated that this protein is able to efficiently bend DNA and form DNA circles. These studies suggest a role in facilitating cooperative interactions between cis-acting proteins by promoting DNA flexibility. This protein was also reported to be involved in the final ligation step in DNA end-joining processes of DNA double-strand breaks repair and V(D)J recombination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P26583
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 3148
Nom Human HMGB2 (aa 164-187) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène C80539; high mobility group box 2; high mobility group protein 2; High mobility group protein B2; high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 2; high-mobility group box 2; HMG 2; HMG B2; Hmg2; HMG-2; HMGB2; HMG-B2; HMGB-2
Nom usuel HMGB2
Symbole de gène(s) Hmgb2
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence AKGKSEAGKKGPGRPTGSKKKNEP
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.