Learn More
Abcam HTR3D (récepteur 5HT3D) humain de mise en échec de la lignée cellulaire A549
Code produit 32139319 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139319 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139319 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2669922x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire HTR3D invalidée disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l'exon 6 et insertion de 2 pb dans l'exon 6. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules invalid...
Lignée cellulaire HTR3D invalidée disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l'exon 6 et insertion de 2 pb dans l'exon 6. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d'utilisation restreinte d'Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules