Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec invalidation du gène IFITM3 (Fragilis)
Code produit 32139383 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139383 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139383 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2656982x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
La lignée cellulaire IFITM3 KO est disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à CRISPR/Cas9, suppression de 1 bp dans l’exon 1 et insertion de la cassette de sélection dans l’exon 1. Pour commander à la fois les cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon....
Lignée cellulaire IFITM3 KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec une délétion de 1 pb dans l’exon 1 et l’insertion de la cassette de sélection dans l’exon 1. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules