Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 1B/IFNA1B (CAA23799.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IFN-alpha 1 |
| Numéro d’adhésion | CAA23799.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 3439 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |