Learn More
Invitrogen™ Interféron alpha humain ELISA Trousse
Code produit 10531594
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10531594 96 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531594 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 411101
ELISA
Les interféron alpha A,2,A/D,D,K et 4b (Hu IFNα A,IFNα 2, NIFCα A/D,IFNα D,IFNα K et IFNα 4b) ELISA quantifie l’HU IFNα dans un milieu de culture de cellules humaines. Le test reconnaîtra exclusivement à la fois l’Hu IFN naturel et recombinant.α . Principe de la méthode L’IFN humainα Virage en phase solide ELISA (dosage d’immunoabsorption enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons, des étalons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de cette ELISA la qualité du kit est testée selon des critères tels que la sensibilité,la spécificité,la précision et la cohérence lot-à-lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I se composent de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, oméga, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12,5 à 1000 pg/ml
Description Kit ELISA IFN alpha humain (échantillons de sérum)
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai colorimétrique ELISA (substrat TMB) avec plaques
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec l’IFN-ß, l’IFN-g ou l’IFN-w humain ; l’IFN-a, l’IFN-ß ou l’IFN-g de souris ou de rat ; l’IFN-t bovin
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3439, 3440
Symbole de gène(s) IFNA1,IFNA2
Coefficient de variation inter-dosage < 8 %
Coefficient de variation intra-dosage < 8 %
Contenus des kits Microplaque 96 puits préenduite, Concentrat d’anticorps de détection, Concentrat anti-IgG-HRP, Diluant de concentrat, Étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Diluant d’échantillon, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm
Précision CV intradosage ≤ 8 % ; CV interdosage ≤ 8 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 100 μL, Sérum 100 μL, Surnageant 100 μL
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IFN alpha
Heure du test 1 heure 20 minutes
Durée totale du dosage 3 heures 15 minutes