Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha WA/IFNA16 (NP_002164.1) VersaClone cDNA
Code produit 18733637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18733637 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18733637 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 37.39€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Expression IFN-alpha WA/IFNA16
Numéro d’adhésion NP_002164.1
Identification génétique (Entrez) 3449
Alias de gène BC114392, Gm13280, Ifna6T, IFN-alpha 16, IFNalpha WA, IFN-alpha WA, IFN-alpha-16, IFN-alpha-N-protein, IFN-alphaO, IFN-alpha-WA, Ifnat6, interferon alpha-16, Interferon alpha-WA, interferon, alpha 16
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg