Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Description
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 9.38 - 600pg/mL |
| Format du kit d’immunoessai | Plaque 96 puits |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Suffisant pour | 15 plaques de 96 puits |
| Espèces cibles | Human |
| Identification génétique (Entrez) | 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline) |
| Contenus des kits | 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Cible | Interferon gamma |
Usage exclusivement réservé à la recherche