Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain
Code produit 10617714
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10617714 5 x 96 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10617714 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ESS0002
Kit ELISA non revêtu
Dosez les concentrations d’IFN-g (interféron gamma humain) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA d’IFN gamma humain Invitrogen™.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01579
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage <15,6 pg/ml
Description Kit de réactif ELISA d’IFN gamma humaine
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa ou GM-CSF humain
Suffisant pour 5 x 96 puits de microplaques
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3458
Symbole de gène(s) IFG, IFI
Contenus des kits Anticorps capteurs, Étalon recombinant lyophilisé, Détection d'anticorps, Streptavidine HRP, Solution de substrat, Solution d’arrêt prête à l’emploi, 0,16 M d’acide sulfurique, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Précision CV intra-dosage ≤ 10 % ; CV inter-dosage ≤ 10 %
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 24 h
Durée totale du dosage 2 h 50 min