Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain
Mesurez les niveaux d’interféron gamma humain (IFNg) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture à l’aide de 96 plaques à puits.
Marque:  Invitrogen™ EHIFNG2
665.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21957" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10700815
  • 722.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
Dosez les concentrations d’IFN-g (interféron gamma humain) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA d’IFN gamma humain Invitrogen™.
Ces kits ELISA pour IFN-gamma humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise de l’interféron gamma (IFNγ) dans des échantillons de 50 à 100 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Le kit de réactifs économique fournit uniquement des réactifs validés, ce qui oblige les utilisateurs à enduire leurs propres plaques. Le kit de paires d’anticorps comprend uniquement les paires d’anticorps IFNγ appariées et l’étalon IFNγ. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.
  • Cible : Interféron gamma (IFNγ) humain naturel et recombinant
  • Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
  • Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
  • Plage de dosage : 25,6 à 1000 pg/ml
  • Sensibilité : ≤ 2 pg/ml
  • Précision : CV intra-dosage ≤ 10 % ; CV inter-dosage ≤ 10 %
  • Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
  • Durée totale du dosage : 3,5 heures
  • Taille de l’échantillon : 50 μl
  • Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’IL-1α, l’IL-1β, l’IL-2, l’IL-3, l’IL-6, l’IL-7, l’IL-8, le TNFα ou le GM-CSF humains
La plage de dosage et les autres valeurs indiquées ci-dessus sont pour le kit de plaques préenduites ; voir la documentation du produit pour les valeurs spécifiques au kit de réactifs et au kit de paires d’anticorps.
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats. Le kit de réactifs (précédemment appelé “ensemble de sélection”) contient des anticorps appariés, des réactifs standards et de détection, mais pas de plaques revêtues. Le kit de paires d’anticorps (précédemment appelé “Minikit”) contient uniquement des anticorps appariés et des étalons (sans plaques ni réactifs de détection).
Spécification
Spécification
P01579
<2 pg/ml
Biotine
Kit ELISA
Aucune réaction croisée significative avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa ou GM-CSF humain
Humaine
3458
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Réactif pour anticorps biotinylé, 2 x 8 ml, Réactif d’anticorps biotinylé, 2 x 8 ml
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
2 x 96 tests
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Humaine
3 h
25,6-1000 pg/ml
Kit ELISA d’IFN gamma humain
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Sérum, Surnageant, Surnageant
2 x 96 puits de microplaques
Lecteur de microplaques colorimétriques
IFG, IFI
< 10 %
HRP
CV intra-dosage ≤ 10 % ; CV inter-dosage ≤ 10 %
RUO
2°C à 8°C
1 h 20 min